Learn More
1,6-Hexanoditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295861 5 g Frasco de vidrio 5 g
10294770 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120670050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-43-1 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-43-1
Fórmula molecular C6H14S2
Peso molecular (g/mol) 150.30
Número MDL MFCD00004910
Clave InChI SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanedithiol, 1,6-dimercaptohexane, 1,6-hexanedimercaptan, usaf uctl-72, hexamethylene dimercaptan, 1,6-hexane dithiol, 1,6-hexamethylenedithiol, unii-rwn7rm884e, fema no. 3495, hexanedithiol-1,6
PubChem CID 14491
Nombre IUPAC hexano-1,6-ditiol
SMILES SCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Hexanedithiol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 237.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HS(CH2)6SH
Índice de refracción 1.5110 to 1.5150
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 484
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in fat
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido