Learn More
1,6-Hexanoditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336956 25 g 25 g
11326956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06686.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-43-1 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
1,6-Hexanedithiol is used in self-assembled monolayers (SAMs). It is used in synthetic rubber and food with spices. It is also used in Food Flavor, Tobacco Flavor, Blending edible flavors: Beef, poultry soup .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-hexaneditiol se utiliza en monocapas autoensambladas (SAM). Se utiliza en caucho sintético y alimentos con especias. También se utiliza en los reforzadores del sabor de alimentos, de tabaco y mezclas de aromas comestibles: Carne de vacuno y sopa de aves de corral .
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son las bases, los agentes oxidantes, los agentes reductores y los metales alcalinos. Evite el calor y la luz solar directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-43-1
Fórmula molecular C6H14S2
Peso molecular (g/mol) 150.30
Número MDL MFCD00004910
Clave InChI SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanedithiol, 1,6-dimercaptohexane, 1,6-hexanedimercaptan, usaf uctl-72, hexamethylene dimercaptan, 1,6-hexane dithiol, 1,6-hexamethylenedithiol, unii-rwn7rm884e, fema no. 3495, hexanedithiol-1,6
PubChem CID 14491
Nombre IUPAC hexano-1,6-ditiol
SMILES SCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Hexanedithiol
Punto de fusión -21°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 242°C to 243°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1732507
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.3
Porcentaje de pureza 97%