Learn More
1,6-Hexanediol, TRC
Código de producto. 30403170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30403170 500 mg
1 options
Código de producto. 30403170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290098500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Hexanediol
CAS 629-11-8
Fórmula molecular C6 H14 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,6-Dihydroxyhexane, 1,6-Hexylene glycol, Hexamethylene glycol, Hexamethylenediol, NSC 508, α,ω-Hexanediol, ω-Hexanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
SMILES OCCCCCCO
Nombre IUPAC hexano-1,6-diol
Peso molecular (g/mol) 118.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0994