Learn More
1,6-Hexanediol Dimetacrilato - estabilizado con MEHQ, TRC
Código de producto. 30400554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400554 500 mg -
30389437 10 g 10 g
30396650 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH294248500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6606-59-3
Fórmula molecular C14H22O4
Peso molecular (g/mol) 254.32
Nombre IUPAC 6-(2-metilprop-2-enoiloxi)hexil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Hexanediol Dimethacrylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1518