Learn More
1,6-Hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489653 500 g 500 g
11464210 250 g 250 g
11499653 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489653 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12439.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
1,6-Hexanediol is used in polymer synthesis such as polyester, polyurethane and nylon. It is used as an intermediate to adhesives, acrylics and dyestuffs. Further, it is employed in gasoline refining and pharmaceutical production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-hexanodiol se utiliza en la síntesis de polímeros como poliéster, poliuretano y nailon. Se utiliza como intermedio de adhesivos, acrílicos y colorantes. Además, se emplea en la refinación de gasolina y la producción de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-11-8
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00002985
Clave InChI XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
Nombre IUPAC hexano-1,6-diol
SMILES C(CCCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Hexanediol
Punto de fusión 40°C to 43°C
Densidad 1.120
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación 147°C (296°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 500 g
Beilstein 1633461
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4690
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 97%