Learn More
1,6-Hexanodiamina, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10560551 100 g Frasco de plástico 100 g
10604782 500 g Frasco de plástico 500 g
10677652 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11353942 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10560551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.15€
    28.65€ / 100 g
    Ahorro 4.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-09-4
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.21
Clave InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nombre IUPAC hexano-1,6-diamina
SMILES C(CCCN)CCN
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 6-Hexanediamine
Punto de fusión 38.0°C to 41.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 204.0°C to 205.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)6NH2
Cantidad 100 g
Beilstein 04,269
Índice Merck 15,4727
Información de solubilidad Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 99.5+%
Forma física Masa cristalina de baja fusión
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,6-Hexanediamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.