Learn More
1,6-Hexanodiamina, solución acuosa al 60 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10415081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10415081 250 g Frasco de plástico 250 g
10127470 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10415081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411562500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-09-4
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.21
Número MDL MFCD00008243
Clave InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nombre IUPAC hexano-1,6-diamina
SMILES C(CCCN)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Hexanediamine
Nombre de nota 60 wt % aqueous soln.
Densidad 0.9300g/mL
Temperatura de inflamación 116°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NH2(CH2)6NH2
Cantidad 250 g
Beilstein 04, 269
Índice Merck 15, 4727
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Forma física Solución