Learn More
1,6-Hexano-1,1,6,6-d4-diol, TRC
Código de producto. 30389780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389780 1 mg
30400400 10 mg
30408071 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30389780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2900991MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6843-76-1
Fórmula molecular C6 D4 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 122.1988
Sinónimo 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,6-Hexanediol-d4, 1,6-Hexanediol-1,1,6,6-D4
Nombre IUPAC 1,1,6,6-tetradeuteriohexano-1,6-diol
SMILES [2H]C([2H])(O)CCCCC([2H])([2H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2/i5D2,6D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.1245