Learn More
1,6-Heptadiino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10688211 5 g Frasco de vidrio 5 g
10383003 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10688211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309420050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2396-63-6
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.15
Número MDL MFCD00014925
Clave InChI RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
Nombre IUPAC hepta-1,6-diino
SMILES C#CCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Heptadiyne
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -85°C
Color Amarillo
Densidad 0.8050g/mL
Punto de ebullición 111.5°C
Temperatura de inflamación 9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH∽C(CH2)3C∽CH
Índice de refracción 1.4400 to 1.444
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.805
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido