Learn More
1,6-Heptadiino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443714 100 g 100 g
11423714 5 g 5 g
11433714 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443714 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11318.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92.141 g/mol
1,6-Heptadiyne may be used in the preparation of free-standing polymer films of poly(1,6-heptadiyne). Polymerization of 1,6-heptadiyne using an insoluble Zeigler-Natta catalyst affords soluble polymer having six-membered ring containing polyene. Ruthenium(II)-catalyzed reaction of a substituted 1,6-heptadiyne with norbornene affords a tandem [2+ 2+ 2]/[4+2] cycloaddition product and a [2+ 2+2] cycloadduct.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-heptadiino puede usarse en la preparación de películas de polímero de independientes de poli(1,6-heptadieno). Si se polimeriza 1,6-heptadiino utilizando un catalizador Zeigler-Natta insoluble, se obtiene un polímero soluble con un anillo de seis miembros que contiene polieno. La reacción catalizada por rutenio(II) de un 1,6-heptadiino sustituido con norborneno da lugar a un producto por tándem de cicloadición [2 + 2 + 2]/[4 + 2] y un cicloaducto [2 + 2 + 2].
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Polvo de metal pesado y calor. Refrigerar a + 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2396-63-6
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.141
Número MDL MFCD00014925
Clave InChI RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
Nombre IUPAC hepta-1,6-diino
SMILES C#CCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Heptadiyne
Densidad 0.81
Punto de ebullición 109°C to 111°C
Temperatura de inflamación 9°C (48°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.442
Cantidad 100 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731756
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Porcentaje de pureza 97%