Learn More
1,6-Heptadien-4-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687112 5 g Frasco de vidrio 5 g
10096043 1 g Frasco de vidrio 1 g
10711735 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687112 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2883-45-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2883-45-6
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00008663
Clave InChI UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-heptadien-4-ol, 1,6-heptadiene-4-ol, diallylcarbinol, pubchem13740, 4-hepta-1,6-dienol, acmc-1cei5, intermediates-zcf02285, 4-hydroxy-1,6-heptadiene, 4-01-00-02249 beilstein handbook reference
PubChem CID 17902
Nombre IUPAC hepta-1,6-dien-4-ol
SMILES OC(CC=C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Heptadien-4-ol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 151°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH(OH)CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4490 to 1.453
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 455
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,6-Heptadien-4-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.