Learn More
1-[(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il)carbonil]piperidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-[(6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)carbonyl]piperidine |
| CAS | 878208-57-2 |
| Fórmula molecular | C15 H18 F N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-1-piperidinyl-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18FNO2/c16-12-5-7-13-11(10-12)4-6-14(19-13)15(18)17-8-2-1-3-9-17/h5,7,10,14H,1-4,6,8-9H2 |
| SMILES | Fc1ccc2OC(CCc2c1)C(=O)N3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | (6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)-piperidin-1-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 263.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1322 |