Learn More
1,6-epoxiisodihidrocarvona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Epoxyisodihydrocarvone |
| CAS | 39903-97-4 |
| Fórmula molecular | C10H14O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (-)-1,6-Epoxyisodihydrocarvone, (1S,4S,6S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, [1S-(1alpha,4alpha,6alpha)]-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, (1S,4S,6S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-6(2)7-4-8(11)10(3)9(5-7)12-10/h7,9H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@H]1C[C@@H]2O[C@]2(C)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (1S,3S,6S)-6-metil-3-prop-1-en-2-il-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0994 |