Learn More
(-)-1,6-epoxiisodihidrocarveol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-1,6-Epoxyisodihydrocarveol |
| CAS | 35692-59-2 |
| Fórmula molecular | C10H16O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1S,2S,4S,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-6(2)7-4-8(11)10(3)9(5-7)12-10/h7-9,11H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,8-,9+,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@H]1C[C@H](O)[C@]2(C)O[C@@H]2C1 |
| Nombre IUPAC | (1R,3S,5S,6S)-6-metil-3-prop-1-en-2-il-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.115 |