Learn More
1,6-Difenilo-1,3,5-hexatrieno, TRC
Código de producto. 30135391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135391 1 g 1 g
30004944 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4898781G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1720-32-7
Fórmula molecular C18 H16
Peso molecular (g/mol) 232.32
Sinónimo 1,6-Diphenylhexatriene, DPH, DPH (dye), Diphenylhexatriene, NSC 90479, alpha,ω-Diphenylhexatriene, 1,1'-(1,3,5-Hexatriene-1,6-diyl)bis[benzene];
Nombre IUPAC 6-fenilhexa-1,3,5-trienilbenceno
SMILES C(=CC=Cc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18/h1-16H