Learn More
1,6-Difenil-1,3,5-hexatrieno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10704041 1 g Frasco de vidrio 1 g
10496720 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.90€
    45.65€ / 1 g
    Ahorro 7.25€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1720-32-7 | C18H16 | 232.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1720-32-7
Fórmula molecular C18H16
Peso molecular (g/mol) 232.32
Número MDL MFCD00004793
Clave InChI BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Sinónimo 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
PubChem CID 5376733
ChEBI CHEBI:51594
Nombre IUPAC [(1E,3E,5E)-6-fenilhexa-1,3,5-trienil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199°C to 203°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH=CHCH=CHC6H5
Cantidad 1 g
Beilstein 05, 691
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales