Learn More
1,6-dinitropireno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Dinitropyrene |
| CAS | 42397-64-8 |
| Fórmula molecular | C16 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Pyrene, 1,6-dinitro-, 1,6-Dinitropyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-8-4-10-2-6-12-14(18(21)22)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3c(ccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,6-dinitropireno |
| Peso molecular (g/mol) | 292.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0484 |