Learn More
ácido 1,6-dimetil-4-oxo-1,4-dihidropiridina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 33821-59-9 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(10)6(8(11)12)4-9(5)2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CN1C=C(C(=O)O)C(=O)C=C1C |
| Nombre IUPAC | ácido 1,6-dimetil-4-oxopiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |