Learn More
1,6-Dimetil-4-(metilamino)piridina-2(1H)-ona, TRC
Código de producto. 30364545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364545 10 mg 10 miligramos
30358373 5 mg 5 miligramos
30354585 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD15966110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1934421-57-4
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.19
Sinónimo 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)-1,2-dihydropyridin-2-one, 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2-one
Nombre IUPAC 1,6-dimetil-4-(metilamino)piridina-2-una
SMILES CNC1=CC(=O)N(C)C(=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2(1H)-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O/c1-6-4-7(9-2)5-8(11)10(6)3/h4-5,9H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.095