Learn More
1,6-dimetil 2-metil-5-metilidehexanedioato, TRC
Código de producto. 30387998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387998 50 mg
30382135 10 mg
30371192 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48257850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4513-62-6
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.23
Nombre IUPAC dimetil 2-metil-5-metilidenehexanato
SMILES CC(CCC(=C)C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-dimethyl 2-methyl-5-methylidenehexanedioate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O4/c1-7(9(11)13-3)5-6-8(2)10(12)14-4/h8H,1,5-6H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1049