Learn More
1,6-Dimetoxinaftaleno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394915 1 g 1 g
11304925 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18129.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3900-49-0 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3900-49-0
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00086330
Clave InChI RBUFUWIWCCOVOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1,6-dimethoxy, 1,6-dimethoxy naphthalene, 1,6-dimethoxy-naphthalene, 1,6-dimethoxynaphtalene, 1,6-dimethoxynapthalene, maybridge3_002840, acmc-1bn8y, 1,6-dimethoxyl naphthalene, 1,6-dimethoxynaphthalene
PubChem CID 296916
Nombre IUPAC 1,6-dimetoxinaftaleno
SMILES COC1=CC=C2C(OC)=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dimethoxynaphthalene
Punto de fusión 58°C to 59°C
Punto de ebullición 123°C (0.8 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1945987
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza ≥98%