Learn More
1,6-Diisocianatohexano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772623 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10336130 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10408260 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10772623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115190010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 822-06-0
Fórmula molecular C8H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 168.20
Número MDL MFCD00002047
Clave InChI RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
PubChem CID 13192
ChEBI CHEBI:53578
Nombre IUPAC 1,6-diisocianatohexano
SMILES O=C=NCCCCCCN=C=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1, 6-Diisocyanatohexane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -67°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 255.0°C
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OCN(CH2)6NCO
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Cantidad 1 kg
Beilstein 04, II, 711
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,acetone,toluene,,ethyl acetate,chlorobenzene,very soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Diisocyanatohexane
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.