Learn More
1,6-Diisocianatohexano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320448 50 g 50 g
11330448 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11320448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043803.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168.20 g/mol
1,6-Diisocyanatohexane is used as a polymerizing agent in polyurethane paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-06-0
Fórmula molecular C8H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 168.20
Número MDL MFCD00002047
Clave InChI RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
PubChem CID 13192
ChEBI CHEBI:53578
Nombre IUPAC 1,6-diisocianatohexano
SMILES O=C=NCCCCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Diisocyanatohexane
Punto de fusión -67°C
Densidad 1.05 g/mL
Punto de ebullición 255°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.452
Cantidad 50 g
Número UN UN2281
Beilstein 956709
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido