Learn More
1,6-Diiodoperfluorohexano, TRC
Código de producto. 30383473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383473 250 mg
30378404 5 g
30378539 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492508250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-80-4
Fórmula molecular C6F12I2
Peso molecular (g/mol) 553.85
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Dodecafluoro-1,6-diiodohexane, 1,6-Diiodododecafluorohexane, 1,6-Diiodoperfluorohexane, 1,6-Iododecafluorohexane, Dodecafluoro-1,6-diiodohexane, alpha,ω-Diiodoperfluorohexane
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Diiodoperfluorohexane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6F12I2/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)19)2(9,10)4(13,14)6(17,18)20
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.7898