Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Diyodoperfluorohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399719 5 g 5 g
15403237 2 g 2 g
11309729 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399719 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21654.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 375-80-4 | C6F12I2 | 553.86 g/mol
It is employed in the synthesis and characterization of fluorinated telomers containing vinylidene fluoride and hexafluoropropene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis y caracterización de telómeros fluorados que contienen fluoruro de vinilideno y hexafluoropropeno.
Notas
Sensible a la luz. Proteja el producto de la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Diiodoperfluorohexane
CAS 375-80-4
Punto de fusión 25°C
Densidad 2.357
Punto de ebullición 115°C (100 mmHg)
Fórmula molecular C6F12I2
Índice de refracción 1.398
Número MDL MFCD00042264
Cantidad 5 g
Beilstein 1822186
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 1,6-diiodoperfluorohexane, 1,6-diiodododecafluorohexane, dodecafluoro-1,6-diiodohexane, 1,6-diiododecafluorohexane, perfluoro-1,6-diiodohexane, hexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo, acmc-209iu0, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo-hexane, hexane,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo
Clave InChI JOQDDLBOAIKFQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diyodohexano
Peso molecular (g/mol) 553.86
PubChem CID 78994
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.86
Porcentaje de pureza 97%