Learn More
1,6-Diyodohexano, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449150 100 g 100 g
11439150 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15368.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 629-09-4 | C6H12I2 | 337.97 g/mol
1,6-Diiodohexane is used as a precursor in the preparation of cationic tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane surfaces. It is also used as a solvent additive and in potential power conversion efficiency of polymer or fullerene bulk heterojunction solar cells. Further, it is employed in the preparation of 3-(iodohexyl)-1-(3-(triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide and 2,4-dihydroxybenzophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-diyodohexano se utiliza como precursor en la preparación de superficies de poliuretano que contengan activador tisular del plasminógeno catiónico (t-PA). También se utiliza como aditivo disolvente y en la eficacia potencial de conversión de energía de las células solares de heterounión a granel de polímero o fullereno. Además, se emplea en la preparación de yoduro de 3-(yodohexil)-1-(3-(trietoxisilil)propilcarbamoil)-1H-benzo[d]imidazol-3-io y 2,4-dihidroxibenzofenona.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-09-4
Fórmula molecular C6H12I2
Peso molecular (g/mol) 337.97
Número MDL MFCD00001103
Clave InChI QLIMAARBRDAYGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene diiodide, hexane, 1,6-diiodo, 1,6-diiodohexane, stabilized with copper, 1,6-di-iodohexane, 1,6-diiodo hexane, pubchem3846, hexamethyleneiodide, 1,6-bis iodanyl hexane, acmc-209tt7, ksc354g6d
PubChem CID 12373
Nombre IUPAC 1,6-Diyodohexano
SMILES ICCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Diiodohexane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 2.052
Punto de ebullición 123°C to 128°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5852
Cantidad 100 g
Beilstein 1280128
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.97
Porcentaje de pureza 98%