Learn More
1,6-dihidroxinaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 575-44-0 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,6-Dihydroxynaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6,11-12H |
| SMILES | Oc1ccc2c(O)cccc2c1 |
| Nombre IUPAC | naftaleno-1,6-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 160.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.052 |