Learn More
1,6-Dihidroxinaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11904681 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11904681 100 g 100 g
11642919 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11904681 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 269911000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 575-44-0 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 575-44-0
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Clave InChI FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-dihydroxynaphthalene, 1,6-naphthalenediol, 6-hydroxy-1-naphthol, 1,6-dihydroxy naphthalene, 2,5-naphthalenediol, 2,5-dihydroxynaphthalene, naphthalene, 1,6-dihydroxy, ccris 7894, 1,6-dihydroxynaphtalene, 1.6-dihydroxynaphthalene
PubChem CID 68463
ChEBI CHEBI:42040
Nombre IUPAC naftaleno-1,6-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 6-Dihydroxynaphthalene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138.0°C to 140.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,6-Dihydroxynaphthalene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.