Learn More
1,6-Dihidroxinaftaleno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382777 25 g 25 g
11392777 100 g 100 g
11302787 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15801.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 575-44-0 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 575-44-0
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.172
Número MDL MFCD00003981
Clave InChI FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-dihydroxynaphthalene, 1,6-naphthalenediol, 6-hydroxy-1-naphthol, 1,6-dihydroxy naphthalene, 2,5-naphthalenediol, 2,5-dihydroxynaphthalene, naphthalene, 1,6-dihydroxy, ccris 7894, 1,6-dihydroxynaphtalene, 1.6-dihydroxynaphthalene
PubChem CID 68463
ChEBI CHEBI:42040
Nombre IUPAC naftaleno-1,6-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,6-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1939032
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza ≥97%