Learn More
Éster metílico del ácido 1,6-dihidro-5-hidroxi-2-[1-metil-1-[[bencilcarbamoil]amino]etil]-6-oxo-4-pirimidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Dihydro-5-hydroxy-2-[1-methyl-1-[[benzylcarbamoyl]amino] |
| CAS | 519032-08-7 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Raltegravir Impurity 12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O6/c1-17(2,20-16(24)26-9-10-7-5-4-6-8-10)15-18-11(14(23)25-3)12(21)13(22)19-15/h4-8,21H,9H2,1-3H3,(H,20,24)(H,18,19,22) |
| SMILES | COC(=O)C1=C(O)C(=O)NC(=N1)C(C)(C)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-6-oxo-2-[2-(fenilmetoxicarbonilamino)propan-2-il]-1H-pirimidina-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 361.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.1274 |