Learn More
1,6-Dicianohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10010870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10010870 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
1 options
Código de producto. 10010870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113861000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Dicyanohexane
Nombre de nota 99%
CAS 629-40-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -3.5°C
Color Amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 175.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H12N2
Fórmula lineal NC(CH2)6CN
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450
Número MDL MFCD00001981
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 694
Gravedad específica 0.95
Sinónimo 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
Información de solubilidad Solubility in water: 1.2%
Clave InChI BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCC#N)CCC#N
Nombre IUPAC octanedinitrilo
Peso molecular (g/mol) 136.2
PubChem CID 12385
Viscosidad 8.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,6-Dicyanohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.