Learn More
1,6-Dicianohexano, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480378 25 g 25 g
11490378 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24543.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-40-3
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00001981
Clave InChI BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
PubChem CID 12385
Nombre IUPAC octanedinitrilo
SMILES C(CCCC#N)CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dicyanohexane
Punto de fusión -3°C
Densidad 0.93
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Índice de refracción 1.4436
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 1744365
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%