Learn More
1,6-dicloropireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Dichloropyrene |
| CAS | 89315-21-9 |
| Fórmula molecular | C16 H8 Cl2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,6-Dichloropyrene, 1,6-Dichloropyrene (ACI), Pyrene, 1,6-dichloro- (6CI, 9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H8Cl2/c17-13-8-4-10-2-6-12-14(18)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc2ccc3c(Cl)ccc4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | 1,6-dicloropireno |
| Peso molecular (g/mol) | 271.141 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270 |