Learn More
1,6-Diclorohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420387 100 g 100 g
11430387 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21763.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2163-00-0 | C6H12Cl2 | 155.062 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2163-00-0
Fórmula molecular C6H12Cl2
Peso molecular (g/mol) 155.062
Número MDL MFCD00001020
Clave InChI OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexane, 1,6-dichloro, hexamethylene dichloride, hexamethylene chloride, 1,6-dichlorhexan, hexane,6-dichloro, 1,6-dichloro-hexan, 1,6-dichloro hexane, hexane,1,6-dichloro, acmc-209fml
PubChem CID 16551
Nombre IUPAC 1,6-diclorohexano
SMILES C(CCCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dichlorohexane
Punto de fusión -13°C
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 773673
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.07
Porcentaje de pureza 98%