Learn More
1,6-Dichlorohexane, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10684952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10684952 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10684952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113411000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Dichlorohexane
CAS 2163-00-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H12Cl2
Fórmula lineal Cl(CH2)6Cl
Índice de refracción 1.4558 to 1.4578 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00001020
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 144
Sinónimo hexane, 1,6-dichloro, hexamethylene dichloride, hexamethylene chloride, 1,6-dichlorhexan, hexane,6-dichloro, 1,6-dichloro-hexan, 1,6-dichloro hexane, hexane,1,6-dichloro, acmc-209fml
Clave InChI OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCCl)CCCl
Nombre IUPAC 1,6-diclorohexano
Peso molecular (g/mol) 155.062
PubChem CID 16551
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.07
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid