Learn More
1,6-Dibromopireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Dibromopyrene |
| CAS | 27973-29-1 |
| Fórmula molecular | C16H8Br2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H8Br2/c17-13-8-4-10-2-6-12-14(18)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H |
| SMILES | Brc1ccc2ccc3c(Br)ccc4ccc1c2c34 |
| Peso molecular (g/mol) | 360.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.8993 |