Learn More
1,6-Dibromoperfluorohexano, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479737 5 g 5 g
11469737 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22729.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918-22-9
Fórmula molecular C6Br2F12
Peso molecular (g/mol) 459.86
Número MDL MFCD00153110
Clave InChI SWAPKQWKFYIOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-dibromododecafluorohexane, 1,6-dibromoperfluorohexane, hexane, 1,6-dibromo-dodecafluoro, dibromoperfluorohexane, acmc-209rdr, perfluoro 1,6-dibromohexane, hexane,1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro, 1,6-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecakis fluoranyl hexane
PubChem CID 522992
Nombre IUPAC 1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexano
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dibromoperfluorohexane
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Índice de refracción 1.345
Cantidad 5 g
Beilstein 1822184
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.87
Porcentaje de pureza 96%