Learn More
1,6-dibromohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Dibromohexane |
| CAS | 629-03-8 |
| Fórmula molecular | C6 H12 Br2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Hexane, 1,6-dibromo-, 1,6-Dibromohexane, 1,6-Dibromo-n-hexane, Hexamethylene dibromide, NSC 7306, α,ω-Dibromohexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2 |
| SMILES | BrCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1,6-dibromohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 243.967 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9306 |