Learn More
1,6-dibromohexano-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Dibromohexane-D12 |
| CAS | 169397-96-0 |
| Fórmula molecular | C6 D12 Br2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Hexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d12, 1,6-dibromo- (9 CI), 1,6-Dibromohexane-d12, 1,6-Dibromohexane-D12, 1,6-Dibromohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d12, Hexamethylene-d12 dibromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadeuteriohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 256.0414 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0059 g/mol |
| Mostrar más |