Learn More
1,6-Dibromohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10182900 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10469210 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11924491 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10182900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112811000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-03-8
Fórmula molecular C6H12Br2
Peso molecular (g/mol) 243.97
Número MDL MFCD00000272
Clave InChI SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
Nombre IUPAC 1,6-dibromohexano
SMILES C(CCCBr)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dibromohexane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 243.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)6Br
Índice de refracción 1.5056 to 1.5076
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,145
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,6-Dibromohexane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de incin.