Learn More
1,6-Dibromohexano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495443 500 g 500 g
11485443 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13417.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
1,6-Dibromohexane is used as a reagent in the synthesis of novel benzo[b]xanthone derivatives which have a potential antitumor activity. It is also used as a cross-linker for the cross-linking of glycuronans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-dibromohexano se utiliza como reactivo en la síntesis de nuevos derivados de benzo[b]xantona con potencial actividad antitumoral. También se utiliza como un entrecruzador en el entrecruzamiento de glicuronanos.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, benceno y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-03-8
Fórmula molecular C6H12Br2
Peso molecular (g/mol) 243.97
Número MDL MFCD00000272
Clave InChI SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
Nombre IUPAC 1,6-dibromohexano
SMILES C(CCCBr)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dibromohexane
Punto de fusión -2°C
Densidad 1.61
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5075
Cantidad 500 g
Número UN UN3082
Beilstein 1236322
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.98
Porcentaje de pureza ≥97%