Learn More
1,6-Dibromo-2-naftol, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10635532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10635532 25 g 25 g
10182230 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10635532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112850250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 16239-18-2
Fórmula molecular C10H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 301.97
Número MDL MFCD00003870
Clave InChI VKESFYLPKHQOOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-dibromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1,6-dibromo, 2-naphthol, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene, 1,6-dibromo-beta-naphthol, 1,6-dibromo-.beta.-naphthol, pubchem22920, 2-naphthol,6-dibromo, 1,6 dibromo-2-napthol, acmc-1c8jh
PubChem CID 27768
Nombre IUPAC 1,6-dibromonaftaleno-2-ol
SMILES OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1, 6-Dibromo-2-naphthol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.0°C to 107.0°C
Color Marrón o rosa a morado
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C10H5OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 652
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.96
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Dibromo-2-naphthol
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.