Learn More
1,6-Diaminohexano, TRC
Product Code. 30041312
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Unit Size:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30041312 50 g 50 g
30041290 100 g 100 g
30007482 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30041312 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD41618050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-09-4
Fórmula molecular C6 H16 N2
Peso molecular (g/mol) 116.2046
Sinónimo 1,6-Hexanediamine, 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexylenediamine, 6-Aminohexylamine, 80HMD, Advancure, Dytek 70, Dytek HMD, HMDA, Hexamethylenediamine, Hexylenediamine, Hi Perm, NSC 9257, RT Advancure HD, V 1, α,ω-Hexanediamine, Hexane-1,6-diamine
Nombre IUPAC hexano-1,6-diamina
SMILES NCCCCCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material Hexane-1,6-diamine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1313