Learn More
1,6-Diaminohexano, puro, 5 % en agua, Fisher Chemical
Código de producto. 10335990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10335990 250 mL 250 ML
1 options
Código de producto. 10335990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0765/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 124-09-4
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H16N2
Número MDL 8243
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,6-Diaminohexane, 5% in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenediamine