Learn More
1,6-Diaminohexano, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10273900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10273900 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10273900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0760/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 124-09-4
Punto de fusión 38°C
Color Incolora
pH 12
Punto de ebullición 204°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C6H16N2
Número MDL 8243
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,6-Hexanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.