Learn More
Diclorhidrato de 1,6-diaminohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| CAS | 6055-52-3 |
| Fórmula molecular | C6H16N2.2ClH |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2), 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | hexano-1,6-diamina;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 189.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0847 |