Learn More
1,6-Dehydro Tramadol, TRC
Código de producto. 30356508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356508 25 mg 25 miligramos
30348966 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23038525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192384-41-1
Fórmula molecular C16H23NO
Peso molecular (g/mol) 245.36
Sinónimo 2-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-2-cyclohexene-1-methanamine, Tramadol Impurity C,
SMILES COc1cccc(c1)C2=CCCCC2CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dehydro Tramadolcis-6-Hydroxynorketamine hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3/h6,8-11,14H,4-5,7,12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.178