Learn More
1,6-Hidrocloruro de tramadol deshidro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Anhydrotramadol Hydrochloride |
| CAS | 66170-31-8 |
| Fórmula molecular | C16H23NO.HCl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1RS)-[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-2-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 2-Anhydrotramadol Hydrochloride, 2-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-2-cyclohexene-1-methanamine Hydrochloride, 2-Cyclohexene-1-methanamine, 2-(3-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3;/h6,8-11,14H,4-5,7,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cccc(c1)C2=CCCCC2CN(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(3-metoxifenil)ciclohex-2-en-1-il]-N,N-dimetilmetamina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 281.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1546 |