Learn More
1-(6-cloro-3-piridinil)-1-etanona, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662063 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10069341 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10174244 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662063 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00162DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 55676-22-7
Fórmula molecular C7H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 155.58
Número MDL MFCD03407343
Clave InChI UXSNZYGTQTXRAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-6-chloropyridin-3-yl ethanone, 2-chloro-5-acetylpyridine, 3-acetyl-6-chloropyridine, 5-acetyl-2-chloropyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-chloro-3-pyridinyl-1-ethanone, 6-chloro-3-acetylpyridine, 2-chloro-5-acetyl-pyridine, 1-6-chloro-3-pyridinyl ethanone, 1-6-chloro-pyridin-3-yl-ethanone
PubChem CID 2779698
Nombre IUPAC 1-(6-cloropiridin-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 90%