missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(6-Bromopyrid-3-yl)ethanone, 97%, Maybridge™

Código de producto. 10584974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10584974 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10470764 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10584974 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08084DE

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 139042-59-4
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.035
Número MDL MFCD04974527
Clave InChI MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
PubChem CID 15668195
Nombre IUPAC 1-(6-bromopiridin-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-(6-Bromopyrid-3-yl)ethanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.